Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Expansionsstück, Hülse/Kern
Expansion von Hülse auf Kern.
Marke: DWK Life Sciences 286548407
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05850kg
Beschreibung
Adapter zum Anschluss von zwei Komponenten mit unterschiedlichen NS-Größen. DURAN™ Expansionsstücke ermöglichen den Anschluss einer kleineren Hülse an einen größeren Kern.
- Expansionstücke ermöglichen den Anschluss einer kleineren Hülse an einen größeren Kern und damit den Einsatz unterschiedlich großer Komponenten mit Schliffverbindung.
Spezifikation
10/Packung | |
Anschluss von zwei Komponenten mit Standard-Schliffverbindungen unterschiedlicher Größe | |
Hülse NS 29/32, Kern NS 34/35 |