Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Expansionsstück, Hülse/Kern
Expansion von Hülse auf Kern.
Marke: DWK Life Sciences 286536208
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.DURAN™ Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer größeren Hülse auf einen kleineren Kern.- Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern und so den Einsatz unterschiedlich großer Schliffbauteile
Spezifikation
10 St./Packung | |
Anschluss von zwei Komponenten mit Standard-Schliffmanschetten unterschiedlicher Größe | |
Sockel NS 19/26, Konus NS 29/32 |