Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Expansionsstück, Hülse/Kern
Expansion von Hülse auf Kern.
Marke:  DWK Life Sciences 286549009
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.53000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15804828
  • 565.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.DURAN™ Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer größeren Hülse auf einen kleineren Kern.
  • Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern und so den Einsatz unterschiedlich großer Schliffbauteile
Spezifikation
Spezifikation
10 St./Packung
Anschluss von zwei Komponenten mit Standard-Schliffmanschetten unterschiedlicher Größe
Sockel NS 29/32, Konus NS 60/46