Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Saugflasche, mit Glas-Olive, Erlenmeyerform
Die Saugflasche ist ein dickwandiges Gefäß, welches bei Filtrationen als Auffanggefäß des Filtrats verwendet wird.
Marke:  DWK Life Sciences 212013602
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.24000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15834498
  • 373.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Als Auffanggefäß des Filtrates bei einer Vakuumfiltration dient eine Saugflasche, welche aufgrund ihrer dicken Wandstärke für Vakuumanwendungen geeignet ist. Über einen Seitenanschluss (Tubus, Glassolive oder Kunststoffolive) wird das Vakuum angelegt. Die große Halsöffnung dient zur Aufnahme der Gummimanschette sowie der Filternutsche. Saugflaschen in kleinen Volumina (= 2000 ml) sind in einer Erlenmeyerform verfügbar, Saugflaschen mit einem Volumen > 2000 ml besitzen eine Flaschenform.
  • Die Ausführung von Saugflaschen mit Tubus hat die Arbeit in präparativen und analytischen Laboratorien nicht nur vereinfacht und erleichtert, sondern gleichzeitig die Unfallgefahr verringert
  • Vakuumfest aufgrund der massiven Wandstärke
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Erlenmeyerform
Spezifikation
Spezifikation
85 mm
Borosilikatglas 3.3
10 St./Packung
11 mm-Anschlussstück
250 mL
Trennungen durch Vakuumfiltration; Filtration bei reduziertem Druck; Filtrieren; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum