Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stehkolben, Enghals, mit Bördelrand
Durch den flachen Boden kann der Kolben abgestellt werden.
Marke: DWK Life Sciences 217117608
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.31000kg
Beschreibung
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigtes Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt.- Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
ja | |
6000 mL | |
Heating |
237 mm | |
Boro 3.3 | |
1/Pk. |