Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flachbodenflasche mit Standardschliff
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Stehkolben sind eine Formvariante der Rundkolben und besitzen einen abgeflachten Boden auf dem diese stehen können. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Schliffstopfen usw. Wegen ihrer Form eignen sich Stehkolben nur für drucklose Arbeiten.
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 105 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verdünnung von Lösungen; Heizen; Volumengrößen 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1.000 ml (NS 24/29) und 2.000 ml (NS 29/32), entsprechen nicht DIN ISO |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |