Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Vierhalsrundkolben mit schrägen Seitenhälsen (7 °)
155.82 € - 167.48 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Gemäß DIN 12392 sowie DIN-Norm |
---|---|
Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
Schliffverbindung | 29/32 NS seitlicher Hals, 29/32 NS Mittelhals |
Bodenform | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11963401
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03347470 |
1000 mL |
167.48 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11943401
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03347449 |
250 mL |
155.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11953401
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03347458 |
500 mL |
159.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Gemäß DIN 12392 sowie DIN-Norm | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
29/32 NS seitlicher Hals, 29/32 NS Mittelhals | |
Rund |