Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Trichter, gerippt
Ein Trichter ermöglicht ein sauberes Umfüllen und Filtrieren von Flüssigkeiten.
79.20 € - 487.00 €
Spezifikation
Material Boro 3.3
Autoklavierbar ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filtern von Flüssigkeiten; Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filtern
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Oberer Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Oberer Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11747981
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
213524601
100 mm
426.00 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11841010
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
213525709
150 mm
487.00 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11796818
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
213523802
70 mm
287.00 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10588811
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
213526105
200 mm
79.20 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15261689
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
213524104
80 mm
306.00 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.
  • Ein Festkleben an einer glatten Glasoberfläche und somit eine Verlangsamung der Filtriergeschwindigkeit wird durch die gerippte Form verhindert
  • Durch die gerippte Form ideal für das Filtrieren mit Papier-Rundfiltern geeignet
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Boro 3.3
ja
Filtern von Flüssigkeiten; Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filtern