Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gaswaschflasche, mit eingeschmolzener Filterplatte, mit NS und Verschluss
Gaswaschflaschen dienen zur Reinigung von Gasen aufgrund einer Durchströmung durch eine geeignete Flüssigkeit. In dieser Bauart ist die Glasfilterplatte in die Flasche und nicht in das Gaseinleitrohr eingeschmolzen - ein Wechsel der Filterplatte bzw. des gesamten Gaseinleitrohres ist nicht möglich.
Marke: DWK Life Sciences 257030109
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22500kg
Beschreibung
Bei Gasfiltrationen bzw. -reinigungen werden Gaswaschflaschen benötigt, die aus einem Gaseinleitrohr, einer geeigneten Flasche sowie einer Gasaustrittsöffnung bestehen. In diesem Versuchaufbau wird das Gas gezwungen durch eine Flüssigkeit zu strömen bevor es freigesetzt wird. Das Gasverteilrohr wird hierzu in die Flüssigkeit getaucht, das Gas störmt durch diese hindurch und Verunreinigungen des Gases werden in der Flüssigkeit gebunden. Das Gas wird sozusagen gereinigt bzw. gewaschen. Durch eine Filterplatte im Gaseinleitrohr werden möglichst kleine Luftblasen erzeugt, die so eine möglichst große Kontaktfläche bilden.
- Mit eingeschmolzener Filterplatte
- Mit Normschliff und Verschluss
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
350 mL | |
1 | |
60 mm | |
Je 1 |
Borosilikatglas (3.3) | |
10 mm | |
Reinigung (Waschen) von Gasen mit Lösungsmitteln; Aufreinigung von Gasgemischen; Filtern |