Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einsatz für Schraubverschluss GL 14, Silikon/PTFE (Zubehör für Schraubverbindungskappe GL 45)
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Flexibles modulares GL 45-Verbindungskappensystem für starre oder halbstarre Schläuche mit vier verschiedenen Durchmessern (1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm und 6,0 mm). Die Kappen sind mit zwei oder drei GL 14-Gewindeanschlüssen erhältlich. Die unterschiedlich großen Einsätze bilden eine dichte Versiegelung um den Durchgangsschlauch. Steriler Druckausgleich mithilfe von 0,2 Mikron-Spritzenfiltern möglich. Unbenutzte Anschlüsse können mit einem roten GL 14-Schraubverschluss abgedichtet werden.
- Starre oder halbstarre Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern können mit einer blauen GL 14-Kappe mit offenem Deckel und einem der Einsätze aufgenommen werden
- Erhältlich mit 2 oder 3 Gewindeauslässen (Anschlüsse)
- Fünf verschiedene Schlauchdurchmesser (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm und 12,0 mm) können durch Auswechseln der Einsätze verwendet werden
- Durch Anwendung von positivem oder negativem Druck kann Flüssigkeit über den Schraubverschluss aus der Flasche oder in die Flasche gepumpt werden
- Vollständig kompatibel mit allen GL 45-Gewinden und daher äußerst vielseitig
- Vollständig kompatibel mit allen GLS 80-Gewinden und daher äußerst vielseitig
Geeignetes Zubehör: 1129814
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Einsatz für Schraubverschluss GL 14, Innendurchmesser 4,0 mm (∼1/4 Zoll) |
| Innendurchmesser (metrisch) | ID 6,0 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeitstransfer; Beschickung von Lösungsmitteln an HPLC-Anlagen; Bereitstellung von Reagenzien für Geräte; Versorgung von Instrumenten mit Reagenzien; Versorgung des Bioreaktors |
| Material | Polypropylen, PTFE |
| Menge | Je 1 |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 14 |
| Durchmesser (metrisch) | 87 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |