Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glasspulenkondensator
Beschreibung
- Duran™ Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12593 und zusätzlich zur DIN-Norm |
| Beschreibung | Kühloberfläche: 650 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kondensierende Dämpfe |
| Länge (metrisch) Ummantelung | 400 mm |
| Menge | Je 1 |
| Standard-Konusverbindung Nr. | NS 29/32 |
| Material | Duran Glas |
| Typ | Spulenkühler |