Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Säulen nach Vigreux aus Duran Glas
Artikelnummer. 10396161
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Länge (metrisch):
200mm
300mm
600mm
Enthält:
Mit herausnehmbarer Glashülle
NS-Buchse und NS-Kegel
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Länge (metrisch) Enthält unitSize
10396161 NS 24/29 300mm NS-Buchse und NS-Kegel 1 Stück
10346261 NS 14/23 300mm Mit herausnehmbarer Glashülle 1 Stück
10747141 NS 14/23 300mm NS-Buchse und NS-Kegel 1 Stück
10181421 NS 14/23 200mm NS-Buchse und NS-Kegel 1 Stück
10234101 NS 29/32 300mm NS-Buchse und NS-Kegel 1 Stück
10355641 NS 29/32 300mm Mit herausnehmbarer Glashülle 1 Stück
10632282 NS 29/32 600mm Mit herausnehmbarer Glashülle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10396161 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05130303
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Kern und Hülse NS 29/32, Füllhöhe 300mm, abwechselnd horizontale und schräge Einstiche.2 Ausführungen:
  • Ohne Glasmantel, hergestellt aus DURAN™ Rohr
  • Mit aufgeschobenem Glasmantel, hergestellt aus DURAN™ Rohr
  • Typ: Ohne Mantel
Spezifikation
Enthält NS-Buchse und NS-Kegel
Länge (metrisch) 300mm
Typ Säulen nach Vigreux
Material Duran Glas
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung NS 24/29