Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Duran Glas, nach ISO
Aus Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Duran-Glas mit ISO-Form werden verwendet Flüssig-Flüssig-Extraktionen verwendet, um die Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ B0463051
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24000kg
Artikelnummer. 10529030
  • 85.91 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß ISO
  • Material: DURAN™ Borosilikatglas
  • Zur Verwendung für Flüssigkeitsextraktionen
Spezifikation
Spezifikation
4mm
250 ml
Duran Glas, Borosilikatglas