Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ NS-Adapter aus Glas mit 29 Schäften
Ermöglichen eine sichere und einfache Verbindung von einem großen Konus zu einer kleinen Buchse mit Glasröhrchen. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Reduzieradapter mit Schliffverbindungen bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ B0292011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
Artikelnummer. 10754971
  • 27.19 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12257
  • Hohe Steigungsgenauigkeit der Konen
  • Minimaler Schmierungsbedarf
  • Hervorragende Dichtheit
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Duran™ Glas