Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Duran Glas
Aus Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Duran-Glas eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um die Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ B0462951
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08100kg
Artikelnummer. 10274120
  • 78.23 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • DURAN™ Borosilikatglas
  • Zur Verwendung für Flüssigkeitsextraktionen
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Duran Glas, Borosilikatglas