Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Glasstopfen, mit Normschliff, achteckig
Klarer, geschliffener DURAN™ Glasstopfen.
Marke: DWK Life Sciences 216241303
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Halbhohe oder massive DURAN™ Glasstopfen können zum Verschließen von Glasgegenständen wie Kolben, Scheidetrichter oder Reagenzflaschen mit Schliffhals verwendet werden. Die Standard-Kegelschliffverbindung bildet eine dichte, auslaufsichere Abdichtung. Verwenden Sie Fett für Heiz- oder Vakuumanwendungen. Mit achteckigem Kopf. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen einen Temperaturunterschied von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen kleben bleiben!- Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Achteckig
Spezifikation
Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern; Lagerung von pharmazeutischen APIs; Versiegelung von Laborgläsern wie Kolben, Reagenzflaschen und Mischflaschen | |
Boro 3.3 | |
Nein |
Je 1 | |
ST 60/46 |