Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Glasstopfen, mit Normschliff, achteckig
Klarer, geschliffener DURAN™ Glasstopfen.
19.00 € - 56.25 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nein |
---|---|
Material | Boro 3.3 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern; Lagerung von pharmazeutischen APIs; Versiegelung von Laborgläsern wie Kolben, Reagenzflaschen und Mischflaschen |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10263641
|
DWK Life Sciences
216241106 |
ST 34/35 |
19.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10010141
|
DWK Life Sciences
216241603 |
ST 85/55 |
56.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10315351
|
DWK Life Sciences
216241209 |
ST 45/40 |
19.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15632264
|
DWK Life Sciences
216241303 |
ST 60/46 |
28.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Halbhohe oder massive DURAN™ Glasstopfen können zum Verschließen von Glasgegenständen wie Kolben, Scheidetrichter oder Reagenzflaschen mit Schliffhals verwendet werden. Die Standard-Kegelschliffverbindung bildet eine dichte, auslaufsichere Abdichtung. Verwenden Sie Fett für Heiz- oder Vakuumanwendungen. Mit achteckigem Kopf. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen einen Temperaturunterschied von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen kleben bleiben!- Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Achteckig
Spezifikation
Nein | |
Boro 3.3 | |
Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern; Lagerung von pharmazeutischen APIs; Versiegelung von Laborgläsern wie Kolben, Reagenzflaschen und Mischflaschen | |
Je 1 |