Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rundkolben mit drei Hälsen
Speziell für Reaktionen sowie zum Herstellen von Lösungen oder zum Halten, Aufbewahren und Sammeln von Chemikalien. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Rundbodenkolben mit drei Hälsen bestehen aus langlebigem DURAN™ Glas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ B0426301
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.08900kg
Artikelnummer. 10030400
  • 345.56 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12392
  • Mit konischen Schliffverbindungen
  • Parallele Seitenhälse
  • Mit Beschriftungsschild
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
4000 ml
Borosilikatglas, Duran Glas