Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Schikaneflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Beim Mischen in Standard GLS 80™ Laborflaschen entsteht in der Flüssigkeit eine Wirbelbewegung, die der Drehung eines Festkörpers gleicht. Die Flüssigkeit und die darin enthaltenen Schwebstoffe drehen sich wie ein Karussell. Dieses Flussmuster ist sehr ineffizient und erschwert ein gründliches Durchmischen. Die neue DURAN™ GLS 80™ Weithals-Schikaneflasche verfügt über drei vertikale Schikanen an den Innenwänden, die diese radiale Wirbelbewegung unterbrechen. Die Schikanen erhöhen die vertikale Zirkulation und ermöglichen somit eine wesentlich effizientere und homogenere Durchmischung. Des Weiteren wird die Bildung eines zentralen Strudels unterdrückt und es treten weniger Bereiche auf, in denen keine Mischung erfolgt.
- Homogenere Durchmischung durch drei vertikale Schikanen
- Flacher Flaschenboden für den Einsatz mit Magnetrührstäben oder dem DURAN™ GLS 80™-Magnet-Rührverschlusssystem
- Durch ihre durchgehende, glatte Oberfläche können die Schikanen einfach gereinigt werden
- Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
- Spezielle Gewindegeometrie für schnelles Öffnen und Schließen in weniger als einer Umdrehung
- Sicheres Standverhalten aufgrund großer Grundfläche
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lüften; Auflösen; Emulgieren; Homogenisieren; Mischen; Suspendieren |
| Enthält | mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau) |
| Material | Borosilikatglas (3.3), Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Gewindegröße (metrisch) | GLS 80 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) | 101 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |