Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sechskanthohlstopfen, Kurzschliff, flach, geschliffen
Hohlglasstopfen zum Verschließen.
Marke: DWK Life Sciences 286126609
Weitere Details : Netto-Gewicht : 230.00000kg
Beschreibung
DURAN™ Sechskanthohlstopfen als Kurzschliff-Variante passend für DURAN™ Kurzschliff-Hülsen.Schliffqualität: Geschliffen.- Kurzschliff
- Flach
- Geschliffen
- Hohlglasstopfen
Spezifikation
Verschluss von Gefäßen mit Standardschliff; wird zum Schließen von Kurzschliffhülsen verwendet | |
100/Packung | |
Ja |
NS 19/17 | |
Boro 3.3 |