Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sechskanthohlstopfen, Kurzschliff, flach, geschliffen
Hohlglasstopfen zum Verschließen.
Marke:  DWK Life Sciences 286125004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15981521
  • 220.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Sechskanthohlstopfen als Kurzschliff-Variante passend für DURAN™ Kurzschliff-Hülsen.Schliffqualität: Geschliffen.
  • Kurzschliff
  • Flach
  • Geschliffen
  • Hohlglasstopfen
Spezifikation
Spezifikation
Verschluss von Gefäßen mit Standardschliff; wird zum Schließen von Kurzschliffhülsen verwendet
100/Packung
Ja
NS 14/15
Boro 3.3