Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hochtemperatur-Schraubverschluss , aus PBT, mit PTFE-beschichteter Silikondichtung, Rot
Schraubverschluss mit Dichtung und hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
Marke:  DWK Life Sciences 292400806
18.52 EUR gültig bis 2021-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "14804" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03780kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11796838
  • 19.49 € / 10 Stück
Auf Lager, versandfertig: 4
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die rote Polybutylenterephthalat (PBT) GL-Kappe und die ETFE-Ausgießringe bieten eine größere thermische und chemische Beständigkeit als die äquivalenten Polypropylen-Komponenten. Die Schraubkappendichtung verfügt über eine PTFE-beschichtete Kappeneinlage für eine effiziente Abdichtung. Der ETFE-Ausgießring sorgt für tropffreies Ausgießen.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit durch PTFE-Beschichtung
  • Der Deckeleinsatz bildet eine dichte Dichtung mit in der Flasche peroxidkatalysiertem Silikon
  • Peroxidkatalysiertes Silikon
  • Geeignet für PBT-Schraubverschlüsse und manipulationssichere Schraubverschlüsse
  • Vollständig konform mit den aktuellen internationalen Vorschriften für Lebensmittelkontakt
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
PBT mit Glasfaser
rot
Storage of Samples and Reagents; Sample Collection; Transport and Shipping
10/Pk.
GL 14
PTFE/Silikon
34 mm
Schraubverschluss
PBT, ETFE, PTFE, Silikon, Glasfaser
Polybutylene Terephthalate (PBT) with glass fiber