Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Jodzahlkolben, Erlenmeyerform, mit Normschliff und Glasstopfen
Artikelnummer. 12635760 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12635760 100 mL 10 Stück
11732919 250 mL 10 Stück
15281879 500 mL 10 Stück
15291879 1000 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12635760 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 241922704
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Jodzahlkolben dient zur Bestimmung des Gehaltes an ungesättigten Fettsäuren in Ölen und Fetten (Bestimmung der Jodzahl).
Die Original DURAN™ Erlenmeyerkolben sind aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, wie sehr gute chemische Resistenz, nahezu inertes Verhalten und einer hohen Gebrauchstemperatur prädestiniert für den Einsatz im Laborbereich. Zudem zeichnen sie sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus. DURAN™ Erlenmeyerkolben sind daher besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.Im Bereich der Lebensmitteltechnologie wird u.a. der Sättigungsgrad von Fetten anhand der Jodzahl bestimmt. Zu einer Reaktionslösung wird Jod gegeben, dieses addiert sich an Doppelbindungen der in Lösung enthaltenen Fettsäuren. Je mehr Jod zugegeben werden muss, desto mehr ungesättigte Fettsäuren sind in der Lösung enthalten. Dieser Versuch wird idealerweise in einem Jodzahlkolben durchgeführt, der sich durch seine konische Form gut zum Mischen von mehreren Komponenten eignet.
  • Die konische Form erleichtert das Mischen
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Nur Glaskomponenten verbaut
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 64 mm
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der Iodzahl; Mischen mehrerer Komponenten; Heizen; Verdünnung von Lösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Lieferung mit Glasstopfen
Anzahl pro Packung 10 St./Packung