Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Jodzahlkolben, Erlenmeyerform, mit Normschliff und Glasstopfen
Der Jodzahlkolben dient zur Bestimmung des Gehaltes an ungesättigten Fettsäuren in Ölen und Fetten (Bestimmung der Jodzahl).
389.00 € - 499.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung der Iodzahl; Mischen mehrerer Komponenten; Heizen; Verdünnung von Lösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Lieferung mit Glasstopfen |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12635760
|
DWK Life Sciences
241922704 |
100 mL |
389.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11732919
|
DWK Life Sciences
241923709 |
250 mL |
414.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15281879
|
DWK Life Sciences
241924602 |
500 mL |
428.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15291879
|
DWK Life Sciences
241925607 |
1000 mL |
499.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Original DURAN™ Erlenmeyerkolben sind aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, wie sehr gute chemische Resistenz, nahezu inertes Verhalten und einer hohen Gebrauchstemperatur prädestiniert für den Einsatz im Laborbereich. Zudem zeichnen sie sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus. DURAN™ Erlenmeyerkolben sind daher besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.Im Bereich der Lebensmitteltechnologie wird u.a. der Sättigungsgrad von Fetten anhand der Jodzahl bestimmt. Zu einer Reaktionslösung wird Jod gegeben, dieses addiert sich an Doppelbindungen der in Lösung enthaltenen Fettsäuren. Je mehr Jod zugegeben werden muss, desto mehr ungesättigte Fettsäuren sind in der Lösung enthalten. Dieser Versuch wird idealerweise in einem Jodzahlkolben durchgeführt, der sich durch seine konische Form gut zum Mischen von mehreren Komponenten eignet.- Die konische Form erleichtert das Mischen
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Nur Glaskomponenten verbaut
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Bestimmung der Iodzahl; Mischen mehrerer Komponenten; Heizen; Verdünnung von Lösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Lieferung mit Glasstopfen | |
10 St./Packung | |
ja |