Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Jodzahlkolben, Erlenmeyerform, mit Normschliff und Glasstopfen
Der Jodzahlkolben dient zur Bestimmung des Gehaltes an ungesättigten Fettsäuren in Ölen und Fetten (Bestimmung der Jodzahl).
Marke: DWK Life Sciences 241923709
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg
Beschreibung
Die Original DURAN™ Erlenmeyerkolben sind aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, wie sehr gute chemische Resistenz, nahezu inertes Verhalten und einer hohen Gebrauchstemperatur prädestiniert für den Einsatz im Laborbereich. Zudem zeichnen sie sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus. DURAN™ Erlenmeyerkolben sind daher besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.Im Bereich der Lebensmitteltechnologie wird u.a. der Sättigungsgrad von Fetten anhand der Jodzahl bestimmt. Zu einer Reaktionslösung wird Jod gegeben, dieses addiert sich an Doppelbindungen der in Lösung enthaltenen Fettsäuren. Je mehr Jod zugegeben werden muss, desto mehr ungesättigte Fettsäuren sind in der Lösung enthalten. Dieser Versuch wird idealerweise in einem Jodzahlkolben durchgeführt, der sich durch seine konische Form gut zum Mischen von mehreren Komponenten eignet.- Die konische Form erleichtert das Mischen
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Nur Glaskomponenten verbaut
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
85 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung |
250 mL | |
Bestimmung der Iodzahl; Mischen mehrerer Komponenten; Heizen; Verdünnung von Lösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Lieferung mit Glasstopfen | |
ja |