Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rührwelle, austauschbar, massiv
Einsatz alternativ zu Magnetrührern bei hohen Viskositäten oder hohen Rührgeschwindigkeiten.
Marke:  DWK Life Sciences 286307205
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15804648
  • 790.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab
09-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Massive DURAN™ KPG™ Rührwellen werden zur Weiterverarbeitung zu verschiedensten Rührern verwendet. Sie sind in den Qualitäten geschliffen und poliert erhältlich. Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.
  • Massiv
  • In polierter und geschliffener Ausführung verfügbar
  • Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.
Spezifikation
Spezifikation
50/Pk.
Stirring of reaction solutions with high viscosities or at high stirring speeds; For further processing to various stirrer shapes and types
poliert