Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rührwelle, austauschbar, hohl
Einsatz alternativ zu Magnetrührern bei hohen Viskositäten oder hohen Rührgeschwindigkeiten.
Marke: DWK Life Sciences 286306809
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
Hohle DURAN™ KPG™ Rührwellen werden zur Weiterverarbeitung zu verschiedensten Rührern verwendet. Sie sind in den Qualitäten geschliffen und poliert erhältlich. Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.- Hohl
- In polierter und geschliffener Ausführung verfügbar
- Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.
Spezifikation
50/Packung | |
Rühren von Reaktionslösungen mit hohen Viskositäten oder hohen Rührgeschwindigkeiten; Zur Weiterverarbeitung zu verschiedenen Rührformen und -typen | |
poliert | |
WB 10 |