Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Laborflasche, Vierkant, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
Beschreibung
DURAN™ Vierkant Laborflaschen haben eine platzsparende Form, die den Vorteil einer engen und effizienten Verpackung bietet. Mit einem Platzgewinn von bis zu 20 % gegenüber Standard-Laborflaschen. Ideal für den Versand und die Lagerung von hochwertigen Materialien. Geeignet für die Reagenzienzufuhr zu Instrumenten, bei denen die Tischfläche sehr begrenzt ist. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. DURAN™ Original Vierkant Laborflaschen werden komplett mit dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.
- Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form
- Spart Platz und Kosten im Autoklaven, Trockenschrank, Ofen, Lager und der Spülmaschine
- Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
- Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 78 mm |
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeitsbehälter für Geräte; Transport und Versand; Probenahme; Lagerung von Medien und Reagenzien; Archivierung von Proben; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Kulturgefäß |
Enthält | ohne Schraubverschluss und Ausgießring |
Material | Borosilikatglas (3.3), Polypropylen |
Menge | 10/Pk. |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |