Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder, mit Sechskantfuß, Klasse B, weiße Skala, mit Strichteilung
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
DURAN™ Messzylinder dienen zur Aufnahme und gleichzeitigen Messung unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen. Die Messylinder der Klasse B besitzen eine Strichteilung sowie eine weiße Skala. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei Mess- und Mischzylindern den Fehlergrenzen nach DIN und ISO.
- Die Justierung erfolgt auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Großer Sechskantfuß mit drei Noppen im Boden für Standfestigkeit und Vermeidung des Wegrollens des Zylinders
- Durch eine einheitliche Wandstärke über den kompletten Messbereich werden Keilfehler vermieden
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
Spezifikation
Spezifikation
| Tolerance Metric | ±2 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 39 mm |
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messen von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer für Ihre volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden |
| Enthält | 2/Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Max. Temperatur | 250 °C |