Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologie-Flasche, Enghals, ungeschliffenen, ungeschliffen Enghals
Kulturflaschen mit Enghals zur Verwendung mit Gummistopfen
Marke:  DWK Life Sciences 211613605
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.65000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11777961
  • 130.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab
30-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Kulturflaschen sind aus DURAN™ Borosilikat 3.3 Typ I-Glas geformt und eignen sich für die Herstellung von Medien oder die Kultivierung von Mikroorganismen. Die Flaschen entsprechen ISO 4796-2 und verfügen über einen schmalen, konischen, ungeschliffenen Hals zur Verwendung mit Gummistopfen. Geeignet für das Autoklavieren bei 121 oder 134 °C oder Trockenhitzesterilisation.
  • Enghals zur Verwendung mit Gummistopfen
  • Retrace code
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • autoklavierbar bei 121° C oder 134 °C
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
250 mL
mit Druck
10/Pk.
70 mm
Autoclaving of Media and Reagents; Preparation of Media and Reagents; Culturing Vessel
Borosilikatglas (3.3)