Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL 25 Multiport-Anschluss-System , aus PBT, GL 25, mit 2, 3 oder 4 Ports
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Ein praktisches Schlauchverbindungssystem zur Verwendung mit DURAN™ GL 25 Labor- und Medienflaschen. Der Flaschenverschlussadapter erleichtert den Transfer von Flüssigkeiten in einem geschlossenen und sterilen System. Die Verschlüsse verfügen über ein GL-25-Gewinde, passend für 10- oder 25-ml-Flaschen. DURAN™ Die Flaschen sind mit zwei Schlauchverbindern erhältlich. Die Schlauchverbinder mit Widerhaken sind aus Edelstahl 316L gefertigt und passen auf Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3,2 mm (1/8 in.). Die Baumaterialien sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und weisen eine hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 180 °C) °auf. Die Kappen sind vollständig autoklavierbar (121 °C / 15 Minuten) und wiederverwendbar.
- Erhältlich mit 2, 3 oder 4 Schlauchanschlüssen mit Widerhaken.
- Schlauchverbinder mit Widerhaken (Außengewinde) eignen sich für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3,2 mm (1/8 in.), wie z. B. Schlauchleitungen für Peristaltikpumpen.
- Die Verschlüsse haben ein GL-25-Gewinde, passend für 10- oder 25-ml-Flaschen. DURAN™ Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 2-ports |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenentnahme mit geringem Volumen; Medienversorgung für kleine Bioreaktoren; Fed-Batch-Bioreaktor; Perfusionskreislauf mit Peristaltikpumpenschlauch für Zellkulturen; Oxygenierung/Belüftung sehr kleiner Proben; Bioreaktorversorgung; Verwendung in einem chemischen Mikroreaktor |
| Material | PBT, Edelstahl vom Typ 316L, Edelstahl (316L) |
| Menge | Je 1 |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
| Produkttyp | Steckerkappe (2-Port) |
| Durchmesser (metrisch) | 33 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |