Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schraubverbindungsverschluss, mit Bohrung, aus PBT, Rot
32.30 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Beschreibung
Offene Verschlusskappe mit zentraler Öffnung, geeignet für Brombutylstopfen, Durchstechsepten aus Silikon oder Glasanschlüsse. Chemikalienbeständiger als die PP-Kappe.
- Kompatibel mit GL-Flaschengewinden
- Rotes PBT bietet hohe Temperatur- und chemische Beständigkeit
- Glasverstärktes PBT bietet hohe Festigkeit
Spezifikation
Verschlussmaterial | PBT mit Glasfaser |
Durchmesser (metrisch) | 42 mm |
Produkttyp | Bohrungsgröße 20 mm |
Farbe | rot |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aseptische Reagenzienverabreichung und Kulturprobennahme mit einer Spritze und Nadel |
Material | PBT |
Menge | 10/Packung |
Material des Schraubverschlusses | Polybutylenterephthalat (PBT) mit Glasfaser |
Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |