Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laborflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert
Der Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen aus Glas.
Marke:  DWK Life Sciences 218015155
61.84 EUR gültig bis 2021-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "15537" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.74300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11619898
  • 115.00 € / 10 Stück
Auf Lager, versandfertig: 5
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Eine Kombination aus Hochleistungswerkstoffen und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. DURAN™ Original GL Laborflaschen werden komplett mit dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.
  • Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
  • Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Geeignet für Langzeit-Lagerung
  • Die Größen 10 und 25 ml haben einen speziell geformten Glasrand zum besseren Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff entfällt
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
750 mL
mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau)
10/Pk.
95 mm
Autoclaving of Media and Reagents; Preparation of Media and Reagents; Sample Collection, Storage, and Transport
Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
GL 45