Beschreibung
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Eine Bestrahlung der Medien mit IR- oder UV-Licht kann das Wachstum der Kulturen beschleunigen. Kulturkolben haben große Bodenflächen. Sie sollen möglichst eben sein, damit die Schichtdicke des Mediums gleichmäßig hoch ist.
- Bei dieser Bauform ist der Hals nach oben gebogen, was ein Auslaufen des flüssigen Kulturmediums verhindert
- Durch die ebene, große Bodenfläche kann die Schichtdecke von Mikroorganismen gleichmäßig hoch wachsen
- Die große Flüssigkeitsoberfläche sorgt für eine bessere Belüftung und dadurch ein schnelleres Wachstum der Mikroorganismen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 50 mm |
| Kapazität (metrisch) | 4000 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medienvorbereitung und -kultivierung; Vorbereitung von Kulturen; Flüssigkultur |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |