Learn More
Beskrivelse
Die Kultivierung von Mikroorganismen kann auf einem gelartigen Nährmedium erfolgen, das in eine flache, runde, transparente Schale mit Deckel (die sogenannte Petrischale) gelegt wird. Durch das Festgel wird das Mischen der Mikroorganismen verhindert und größere Zellkulturansammlungen (Kolonien) können wachsen. DURAN™ Petrischalen werden aus Borosilikatglas 3.3 in einem speziellen Herstellungsverfahren hergestellt. Sie ermöglichen eine gleichmäßige Verteilung des Kulturmediums und garantieren eine verzerrungsfreie Sicht. Die Deckel der DURAN™ Petrischalen ruhen direkt auf dem unteren Teil und verhindern so Turbulenzen des hervorstehenden Luftraums. Dies eignet sich gut für Reaktionen mit langen Inkubationszeiten, bei hohen Temperaturen oder mit empfindlichen Kulturmedien.
- Erleichterte fraktionierte Verdünnungsverschmierungen durch Unterteilung (in 2, 3 oder 4 Teile)
- Erhältlich als mit zwei, drei oder vier Sektionen oder ohne Sektionierung
- Gepresst
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Typ | mit Drittelteilung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung auf verschiedenen Kulturmedien gleichzeitig unter den gleichen Bedingungen; Wachstum und Kultivierung von Mikroorganismen; Kultivierung auf Festgel-Kulturmedium; Mikroskopie von Mikroorganismen; Zellkultur |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.