missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standflasche Weithals, Braun, USP <660> und USP <671> (Spectrale Transmission) konform
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
20.000 mL
2000 mL
250 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
Beschreibung
Die klassischen mit einem Stopfen verschließbaren Reagenzflaschen sind aus DURAN™ Borosilikat 3.3 Typ 1 Glas geformt und eignen sich zur Lagerung von flüssigen und festen Chemikalien sowie Reagenzien. Die Flaschen verfügen über einen weiten, konischen Schliff und entsprechen der ISO 4796-2. Der breitere Hals ist für die Handhabung von Pulvern besser geeignet. Der Glasstopfen bietet eine hervorragende Abdichtung, die den Inhalt vor Verdunstung, Oxidation und Verunreinigung schützt. Das Beschriftungsfeld und der Retrace Code zur Rückverfolgbarkeit der Fertigung sind in dauerhafter weißer Emaille aufgedruckt. Durch die Braunfärbung werden lichtempfindliche Materialien vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP Standards und hält über die gesamte Lebensdauer der Flasche.
- UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge durch äußerlichen Farbauftrag
- Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN™ Eigenschaften im Inneren der Flasche
- Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
- Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
- Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 107 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Beschreibung | Hals mit Normschliff und NS-Glasstopfen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung lichtempfindlicher Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Transport und Versand lichtempfindlicher Proben; Aufbewahrung von luftempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Aufbewahrung hygroskopischer Flüssigkeiten und Pharmazeutika |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Menge | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'