Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silikon-Dichtung, PTFE-beschichtet, VMQ
7.22 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
Gehäuse GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Beschreibung
Passende Größen für Schraubverschluss aus PBT und Originalitätsverschluss erhältlich. Thermische Beständigkeit: 130 °C (Dampf) und 200 °C (Hitze). Aufgrund der PTFE Beschichtung gute chemische Resistenz. Das Silikon ist peroxidisch vernetzt.
- Gute chemische Resistenz aufgrund der PTFE-Beschichtung
- Die Schraubkappendichtung mit PTFE-beschichtetem Kappen-Septum sorgt für eine effiziente Abdichtung
- Peroxidisch vernetztes Silikon
- Für Schraubverschluss aus PBT und Originalitätsverschluss erhältlich
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ersatzkappe für rote PBT-Kappen |
Material | Silikon, PTFE, VMQ, PTFE, VMQ |
Menge | 10 St./Packung |
Gewindegröße (metrisch) | Gehäuse GL14 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |