missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Rundbodenflasche, schmaler Hals, mit Wulstrand, nicht DIN-konform ISO Größe

Artikelnummer. 10579641 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12.000 mL
20.000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
6000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10579641 20.000 mL 1 Stück
11796073 2000 mL 10 Stück
10797561 3000 mL 1 Stück
10622581 5000 mL 1 Stück
10252141 6000 mL 1 Stück
10736721 12.000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10579641 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 217219101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aufgrund Ihrer Kugelform werden Rundkolben u.a. zum Erhitzen von Flüssigkeiten verwendet.

Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigte Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt.
  • Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Nach ASTM E 1403.
Durchmesser (metrisch) Basis 345 mm
Kapazität (metrisch) 20.000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Heizmäntel; Heizen; Mischen mehrerer Komponenten; Größen 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 12.000 und 20.000 ml; Nicht-DIN-ISO-Größe; Größe 12.000 ml, Nicht DIN-ISO-Größe; entspricht ASTEM E 1403, und Größe 20.000 ml, entspricht ASTM E 1403
Anzahl pro Packung 1/Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.