Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rundbodenflasche, schmaler Hals, mit Wulstrand, nicht DIN-konform ISO Größe
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigte Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt.
- Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 166 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Heizmäntel; Heizen; Mischen mehrerer Komponenten; Größen 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 12.000 und 20.000 ml; Nicht-DIN-ISO-Größe; Größe 12.000 ml, Nicht DIN-ISO-Größe; entspricht ASTEM E 1403, und Größe 20.000 ml, entspricht ASTM E 1403 |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Produkttyp | Nicht nach DIN ISO. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |