missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit PTFE-Küken

Absperrhähne mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten.

Marke:  DWK Life Sciences 286415006

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15804728

  • 338.00 € / 5 Stück


Verfügbar ab
07-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

DURAN™ Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse.
  • Polierte Absperrhahnhülse mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten
  • Sicherung des Hahnküken in der Hahnhülse mittels 3-teiliger Hahnsicherung
  • Steigung 1:10
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation

Spezifikation

ja
18 mm
5/Pk.
Boro 3.3, PTFE
29.2 NS
Installation in Glass Apparatus and Devices
2.5 mm
10 mm
Videos
Dokumentation