Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit PTFE-Küken, Steigung 1:5
Absperrhähne mit Steigung 1:5 mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten.
Marke:  DWK Life Sciences 286453009
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15804788
  • 760.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab
05-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE in Steigung 1:5 ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse.Sie sind insbesondere für Vakuumanwendungen geeignet.Der größere Kegelwinkel verhindert ein Verklemmen des Hahnkükens.
  • Absperrhähnemit Hahnküken aus PTFE
  • Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
  • Steigung 1:5
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
ja
8 mm
50/Pk.
Boro 3.3, PTFE
13.5 NS
Suitable for Installation in Glass Apparatus for Vacuum Applications
1.5 mm
2 mm