Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit PTFE-Küken, Steigung 1:5
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE in Steigung 1:5 ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse.Sie sind insbesondere für Vakuumanwendungen geeignet.Der größere Kegelwinkel verhindert ein Verklemmen des Hahnkükens.
- Absperrhähnemit Hahnküken aus PTFE
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Steigung 1:5
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Stopfenöffnung | 2,5 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3), PTFE |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlussgröße | 13.5 NS |
| Breite (metrisch) | 1,5 mm |
| Anzahl pro Packung | 50/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen |