Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit SBW-J-Küken
Absperrhähne mit Gewindehahnküken.
Marke: DWK Life Sciences 286405408
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.70000kg
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit Gewindehahnküken stellen die gängigste Form der geschliffenen Absperrhähne dar. Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.- Geschliffene Absperrhahnhülse mit Gewindehahnküken aus SBW-J Glas
- Sicherung des Hahnküken in der Hahnhülse mittels 3-teiliger Hahnsicherung
- Steigung 1:10
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
4 mm | |
Boro 3.3, SBW-J, Polypropylen | |
14.5 NS | |
50/Packung |
10 mm | |
nein | |
1,5 mm | |
Anbringung an Glasapparaten und -geräten |