Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hülse, DG-geschliffen
Für eine starre, selbsttragende Verbindung als kostengünstige Alternative.
Marke:  DWK Life Sciences 286518001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15804808
  • 106.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Kegelschliffverbindung aus Hülse und Kern ist eine starre, selbsttragende Verbindung.DURAN™ Hülsen DG sind nicht nach DIN 12249 und stellen die kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Hülsen, geschliffen dar.Grundsätzlich sind Schliffverbindungen unter dem Einsatz von Schlifffett oder PTFE-Manschetten anzuwenden.KECK™ Kegelschliffklammern sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kegelschliffverbindung.
  • Diamant geschliffen (gröbere Schliffqualität, mehr Rautiefe)
  • Kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Hülsen (nicht nach DIN)
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
50/Packung
Einsatz im hohen Vakuumbereich; Installation in Glasvorrichtungen und -geräten
13 mm
1,5 mm