Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hülse, geschliffen
Für eine starre, selbsttragende Verbindung.
Marke:  DWK Life Sciences 286564407
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15894828
  • 235.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Kegelschliffverbindung ist die gängigste Verbindung im Glasapparatebau.DURAN™ Hülsen, geschliffen entsprechen in ihrer Bauart DIN 12249 Form E und erfüllen höhere Anforderungen an die Rauhtiefe. Dadurch ist der Bedarf an Schlifffett geringer und das Risiko des Verklemmens reduziert. Grundsätzlich sind Schliffverbindungen mit Schlifffett oder PTFE-Manschetten einzusetzen.KECK™ Kegelschliffklammern sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kegelschliffverbindung.
  • Nach DIN 12249 Form E
  • Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe)
  • Durch die feinere Schliffoberfläche wird das Risiko des Verklemmens der Schliffe vermindert.
  • Minimierter Fettbedarf
  • Sehr geringe Leckrate
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
10 St./Packung
End-
2,5 mm
Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten
58 mm