Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hahn, mit PTFE-Spindel, für Gewindeanschlüsse, für Typ MOBILEX (GL 32)
Der PTFE Spindelhahn dient zum luftdichten Verschluss eines Exsikkators.
Marke: DWK Life Sciences 247970305
44.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04600kg
Beschreibung
Der PTFE Spindelhahn dient zum luftdichten Verschluss eines Exsikkators. Hierzu wird der Spindelhahn über den Normschliff des Exsikkatordeckels mit diesem verbunden. Die sehr kleine, punktuelle Öffnung im unteren Teil des Spindelhahns ermöglicht bei Ventilöffnung ein langsames Einströmen von Gasen oder Luft und verminedert so eine starke Durchwirbelung im Inneren des Exsikkators.- Kleine Schlifföffnung des Spindelventils ermöglicht ein langsames Einströmen von Gasen oder Luft und verhindert so eine zu starke Verwirbelung
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Für Gewindeanschlüsse des MOBILEX-Typs (GL 32)
Spezifikation
8 mm | |
Borosilikatglas (3.3), PTFE | |
Abschalten oder Ableiten und Dosieren von Gasen und Dämpfen, Verschluss von Exsikkatoren |