Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Durchgangsbürettenventilhahn, GU
Durchgangsbürettenventilhahn als günstige Alternative.
Marke: DWK Life Sciences 286059208
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
Ventilhähne GU haben eine Ausdrehsicherung, die ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes verhindert. Der nachstellbare Ventilstift erhöht die Lebensdauer des Ventilhahns. GU Ventilhähne sind geeignet bei geringeren Anforderungen an die Leckrate, z.B. zur Durchflussregelung von Flüssigkeiten oder Gasen.- Durchgangsbürettenventilhahn als günstige Alternative
- Durch das Ventil strömende Medien kommen lediglich mit DURAN™ Glas und PTFE in Berührung
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Handlicher Aufbau des Ventils ermöglicht eine leicht Demontage
- Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes.
- Ventilstift nachstellbar zur Erhöhung der Lebensdauer des Ventilhahnes
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3, PTFE | |
10 St./Packung | |
Für 50 ml-Büretten |
ja | |
GU Durchgangsbürettenventilhähne sind geeignet bei geringeren Anforderungen an die Leckrate, z.B. zur Durchflussregelung von Flüssigkeiten; ideal zum Dosieren und Regeln von Flüssigkeiten |