Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Durchgangsbürettenventilhahn, GU
Durchgangsbürettenventilhahn als günstige Alternative.
104.00 €
Spezifikation
Material Boro 3.3, PTFE
Autoklavierbar ja
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) GU Durchgangsbürettenventilhähne sind geeignet bei geringeren Anforderungen an die Leckrate, z.B. zur Durchflussregelung von Flüssigkeiten; ideal zum Dosieren und Regeln von Flüssigkeiten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11600049
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
286059208
Für 50 ml-Büretten Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Ventilhähne GU haben eine Ausdrehsicherung, die ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes verhindert. Der nachstellbare Ventilstift erhöht die Lebensdauer des Ventilhahns. GU Ventilhähne sind geeignet bei geringeren Anforderungen an die Leckrate, z.B. zur Durchflussregelung von Flüssigkeiten oder Gasen.
  • Durchgangsbürettenventilhahn als günstige Alternative
  • Durch das Ventil strömende Medien kommen lediglich mit DURAN™ Glas und PTFE in Berührung
  • Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
  • Handlicher Aufbau des Ventils ermöglicht eine leicht Demontage
  • Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes.
  • Ventilstift nachstellbar zur Erhöhung der Lebensdauer des Ventilhahnes
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
Boro 3.3, PTFE
ja
10 St./Packung
GU Durchgangsbürettenventilhähne sind geeignet bei geringeren Anforderungen an die Leckrate, z.B. zur Durchflussregelung von Flüssigkeiten; ideal zum Dosieren und Regeln von Flüssigkeiten