Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Dreihals-Rundkolben zur Reaktion
Artikelnummer. 10527511
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
2000 ml
Außendurchmesser (metrisch):
85 mm
166 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10527511 2000 ml 166 mm 1 Stück
10291021 250 ml 85 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10527511
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03304473
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus DURAN™ Glas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Dreihals-Rundkolben zur Reaktion sind mit zwei parallel zum Haupthals verlaufenden Seitenhälsen, jeweils mit Kegelschliff, versehen.
Reagenzkolben aus DURAN™ Glas. Beinhaltet neben dem Haupthals zwei parallele Seitenhälse jeweils mit konischen Schliffverbindungen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12392
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Flaschenhalstyp Dreihals
Standard-Konusverbindung NS 29/32
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) 166 mm