Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gaswaschflasche m. Schraubverb. Aufsatz n. Drechsel, Höhe verstellb., Fritte P1
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05530158
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10490703
  • 114.48 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
500 mL
Gaswaschflasche mit Filterscheibe
1
Duran Schläuche
Schraubanschluss und Filterscheibe
1/Packung